1H,1H,2H,3H,3H-Perfluoro(2-iodopent-1-ene)
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC5792-1G PC5792-5G
APOSPC5792-1GEA 1280 DKK
APOSPC5792-1G APOSPC5792-5G
1H,1H,2H,3H,3H-Perfluoro(2-iodopent-1-ene)
1H,1H,2H,3H,3H-Perfluoro(2-iodopent-1-ene)
Formel: C₅H₄F₅I
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07777190
CAS-nummer: 885275-73-0