4-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC57793-1G PC57793-250MG
APOSPC57793-1GEA 1420 DKK
APOSPC57793-1G APOSPC57793-250MG
4-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbaldehyde
4-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbaldehyde
Formel: C₁₀H₅F₃OS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD27932089
CAS-nummer: 908566-20-1