4-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC57791-100MG PC57791-1G PC57791-250MG
APOSPC57791-100MGEA 164 DKK
APOSPC57791-100MG APOSPC57791-1G APOSPC57791-250MG
4-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbonitrile
4-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbonitrile
Formel: C₁₀H₄F₃NS
Smeltepunkt: 85…87 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31567871
CAS-nummer: 2115333-67-8