4-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carboxamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC57790-100MG PC57790-1G PC57790-250MG
APOSPC57790-100MGEA 872 DKK
APOSPC57790-100MG APOSPC57790-1G APOSPC57790-250MG
4-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carboxamide
4-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carboxamide
Formel: C₁₀H₆F₃NOS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31567874
CAS-nummer: 2377846-68-7