2-(Bromomethyl)-5-(trifluoromethyl)benzothiophene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC57789-1G PC57789-250MG
APOSPC57789-1GEA 1020 DKK
APOSPC57789-1G APOSPC57789-250MG
2-(Bromomethyl)-5-(trifluoromethyl)benzothiophene
2-(Bromomethyl)-5-(trifluoromethyl)benzothiophene
Formel: C₁₀H₆BrF₃S
Smeltepunkt: 44…46 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28399005
CAS-nummer: 1858256-40-2
UN nummer: 3261
ADR: 8,III