5-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC57788-1G PC57788-250MG
APOSPC57788-1GEA 1020 DKK
APOSPC57788-1G APOSPC57788-250MG
5-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbonitrile
5-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbonitrile
Formel: C₁₀H₄F₃NS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31567859
CAS-nummer: 2121705-26-6