2-(Bromomethyl)-6-(trifluoromethyl)benzothiophene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC57785-100MG PC57785-1G PC57785-250MG
APOSPC57785-100MGEA 251 DKK
APOSPC57785-100MG APOSPC57785-1G APOSPC57785-250MG
2-(Bromomethyl)-6-(trifluoromethyl)benzothiophene
2-(Bromomethyl)-6-(trifluoromethyl)benzothiophene
Formel: C₁₀H₆BrF₃S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31567845
CAS-nummer: 2377846-67-6
UN nummer: 3261
ADR: 8,III