6-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC57783-1G PC57783-250MG
APOSPC57783-1GEA 1180 DKK
APOSPC57783-1G APOSPC57783-250MG
6-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbonitrile
6-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbonitrile
Formel: C₁₀H₄F₃NS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31567847
CAS-nummer: 2121264-35-3