2-(Bromomethyl)-7-(trifluoromethyl)benzothiophene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC57778-1G PC57778-250MG
APOSPC57778-1GEA 933 DKK
APOSPC57778-1G APOSPC57778-250MG
2-(Bromomethyl)-7-(trifluoromethyl)benzothiophene
2-(Bromomethyl)-7-(trifluoromethyl)benzothiophene
Formel: C₁₀H₆BrF₃S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28399009
CAS-nummer: 1858242-05-3
UN nummer: 1759
ADR: 8,III