8-Chloro-1-fluorophenazine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC57776-1G PC57776-250MG PC57776-5G
APOSPC57776-1GEA 687 DKK
APOSPC57776-1G APOSPC57776-250MG APOSPC57776-5G
8-Chloro-1-fluorophenazine
8-Chloro-1-fluorophenazine
Formel: C₁₂H₆ClFN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD32070711
CAS-nummer: 2407339-50-6