8-Bromo-1-fluorophenazine 94%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Bromo-6-fluorophenazine
PC57775-1G PC57775-250MG PC57775-5G
APOSPC57775-1GEA 676 DKK
APOSPC57775-1G APOSPC57775-250MG APOSPC57775-5G
8-Bromo-1-fluorophenazine 94%
8-Bromo-1-fluorophenazine
Formel: C₁₂H₆BrFN₂
Molekylvægt: 277.092 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD32070710
CAS-nummer: 2379918-33-7