Ethyl 3-oxo-3-(pentafluorophenyl)propanoate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Ethyl (pentafluorobenzoyl)acetate, Ethyl 3-oxo-3-(pentafluorophenyl)propionate
PC5767-1G PC5767-5G
APOSPC5767-1GEA 942 DKK
APOSPC5767-1G APOSPC5767-5G
Ethyl 3-oxo-3-(pentafluorophenyl)propanoate 97%
Ethyl 3-oxo-3-(pentafluorophenyl)propanoate
Formel: C₁₁H₇F₅O₃
Kogepunkt: 103…104 °C (4 mm Hg)
Massefylde: 1,43 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 41 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00192163
CAS-nummer: 3516-87-8
UN nummer: 3272
ADR: 3,III