5-Bromo-2,3-difluorobenzeneboronic acid, pinacol ester 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-(5-Bromo-2,3-difluorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PC5752-100MG PC5752-500MG
APOSPC5752-100MGEA 1640 DKK
APOSPC5752-100MG APOSPC5752-500MG
5-Bromo-2,3-difluorobenzeneboronic acid, pinacol ester 96%
5-Bromo-2,3-difluorobenzeneboronic acid, pinacol ester
Formel: C₁₂H₁₄BBrF₂O₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11855989
CAS-nummer: 1073339-12-4