2,3-Dibromo-1H,1H,1H,3H-perfluorobutane 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC5727-25G PC5727-5G
APOSPC5727-25GEA 3540 DKK
APOSPC5727-25G APOSPC5727-5G
2,3-Dibromo-1H,1H,1H,3H-perfluorobutane 97%
2,3-Dibromo-1H,1H,1H,3H-perfluorobutane
Formel: C₄H₄Br₂F₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08460472
CAS-nummer: 933600-85-2