1,2-Dibromo-1H,1H,3H,3H-perfluorobutane 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC5726-25G PC5726-5G
APOSPC5726-25GEA 5290 DKK
APOSPC5726-25G APOSPC5726-5G
1,2-Dibromo-1H,1H,3H,3H-perfluorobutane 97%
1,2-Dibromo-1H,1H,3H,3H-perfluorobutane
Formel: C₄H₄Br₂F₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08460471
CAS-nummer: 933668-36-1