2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC57102-1G PC57102-250MG PC57102-5G
APOSPC57102-1GEA 687 DKK
APOSPC57102-1G APOSPC57102-250MG APOSPC57102-5G
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzonitrile
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzonitrile
Formel: C₈H₅FN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22200940
CAS-nummer: 1695920-54-7
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III