(1R)-N-Methyl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC5710-1G PC5710-250MG
APOSPC5710-1GEA 3730 DKK
APOSPC5710-1G APOSPC5710-250MG
(1R)-N-Methyl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
(1R)-N-Methyl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Formel: C₁₀H₁₂F₃N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07779107
CAS-nummer: 672906-72-8