4-Fluoro-N-(2,2,2-trifluoroethyl)aniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC57091-1G PC57091-250MG
APOSPC57091-1GEA 317 DKK
APOSPC57091-1G APOSPC57091-250MG
4-Fluoro-N-(2,2,2-trifluoroethyl)aniline
4-Fluoro-N-(2,2,2-trifluoroethyl)aniline
Formel: C₈H₇F₄N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11153191
CAS-nummer: 62158-94-5