4-Bromo-N-(2,2,2-trifluoroethyl)aniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC57088-1G PC57088-250MG
APOSPC57088-1GEA 2550 DKK
APOSPC57088-1G APOSPC57088-250MG
4-Bromo-N-(2,2,2-trifluoroethyl)aniline
4-Bromo-N-(2,2,2-trifluoroethyl)aniline
Formel: C₈H₇BrF₃N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11153109
CAS-nummer: 50885-29-5