2-Bromo-N-(2,2,2-trifluoroethyl)aniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC57086-1G PC57086-250MG
APOSPC57086-1GEA 317 DKK
APOSPC57086-1G APOSPC57086-250MG
2-Bromo-N-(2,2,2-trifluoroethyl)aniline
2-Bromo-N-(2,2,2-trifluoroethyl)aniline
Formel: C₈H₇BrF₃N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11153061
CAS-nummer: 1021056-39-2