4-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl bromide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC57077-1G PC57077-250MG PC57077-5G
APOSPC57077-1GEA 2180 DKK
APOSPC57077-1G APOSPC57077-250MG APOSPC57077-5G
4-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl bromide 95%
4-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl bromide
Formel: C₇H₄Br₂ClF
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31922519
CAS-nummer: 2091710-10-8
UN nummer: 3261
ADR: 8,III