2-Nitrobenzal fluoride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-(Difluoromethyl)nitrobenzene, 1-(Difluoromethyl)-2-nitrobenzene, α,α-Difluoro-2-nitrotoluene
PC57055-1G PC57055-5G
APOSPC57055-1GEA 523 DKK
APOSPC57055-1G APOSPC57055-5G
2-Nitrobenzal fluoride
2-Nitrobenzal fluoride
Formel: C₇H₅F₂NO₂
Molekylvægt: 173.117 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD23382510
CAS-nummer: 64747-65-5