6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC57054-1G PC57054-250MG PC57054-5G
APOSPC57054-1GEA 349 DKK
APOSPC57054-1G APOSPC57054-250MG APOSPC57054-5G
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzaldehyde
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃BrClFO
Molekylvægt: 237.454 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11520661
CAS-nummer: 1114809-02-7