3-Fluoro-4-iodobenzyl alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC57052-1G PC57052-5G PC57052-10G
APOSPC57052-1GEA 535 DKK
APOSPC57052-1G APOSPC57052-5G APOSPC57052-10G
3-Fluoro-4-iodobenzyl alcohol
3-Fluoro-4-iodobenzyl alcohol
Formel: C₇H₆FIO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18396947
CAS-nummer: 1261615-96-6