3-Bromoperfluoroprop-1-ene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5705-1G PC5705-5G
APOSPC5705-1GEA 1490 DKK
APOSPC5705-1G APOSPC5705-5G
3-Bromoperfluoroprop-1-ene
3-Bromoperfluoroprop-1-ene
Formel: C₃BrF₅
Kogepunkt: 25,5 °C (738 mm Hg)
Smeltepunkt: –165 °C
Massefylde: 1,812 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07784211
CAS-nummer: 431-56-1
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,II