4-Bromo-2,6-difluoropyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC57043-1G PC57043-250MG PC57043-5G
APOSPC57043-1GEA 2230 DKK
APOSPC57043-1G APOSPC57043-250MG APOSPC57043-5G
4-Bromo-2,6-difluoropyridine
4-Bromo-2,6-difluoropyridine
Formel: C₅H₂BrF₂N
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD21603855
CAS-nummer: 903513-58-6