Amino(4-fluorophenyl)acetonitrile hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: α-Cyano-4-fluorobenzylamine hydrochloride
PC57027-1G PC57027-5G
APOSPC57027-1GEA 1150 DKK
APOSPC57027-1G APOSPC57027-5G
Amino(4-fluorophenyl)acetonitrile hydrochloride 97%
Amino(4-fluorophenyl)acetonitrile hydrochloride
Formel: C₈H₇FN₂·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20489386
CAS-nummer: 934830-01-0
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III