2-(Methylsulphonyl)-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Cyano-4-(methylsulphonyl)benzotrifluoride, 2-Cyano-4-(trifluoromethyl)phenyl methyl sulphone
PC57024-1G PC57024-5G PC57024-10G
APOSPC57024-1GEA 458 DKK
APOSPC57024-1G APOSPC57024-5G APOSPC57024-10G
2-(Methylsulphonyl)-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
2-(Methylsulphonyl)-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₉H₆F₃NO₂S
Molekylvægt: 249.21 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD21606312
CAS-nummer: 1361385-30-9