2,6-Difluoro-3-nitroaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Amino-2,4-difluoronitrobenzene
PC57022-1G PC57022-25G PC57022-5G
APOSPC57022-1GEA 164 DKK
APOSPC57022-1G APOSPC57022-25G APOSPC57022-5G
2,6-Difluoro-3-nitroaniline
2,6-Difluoro-3-nitroaniline
Formel: C₆H₄F₂N₂O₂
Molekylvægt: 174.105 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11110684
CAS-nummer: 25892-09-5
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III