3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)-1H-indazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC57009-1G PC57009-250MG
APOSPC57009-1GEA 6280 DKK
APOSPC57009-1G APOSPC57009-250MG
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)-1H-indazole
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)-1H-indazole
Formel: C₈H₄BrF₃N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18074536
CAS-nummer: 1346521-23-0