5-(Trifluoromethoxy)-1H-indazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC57007-1G PC57007-5G PC57007-250MG
APOSPC57007-1GEA 1260 DKK
APOSPC57007-1G APOSPC57007-5G APOSPC57007-250MG
5-(Trifluoromethoxy)-1H-indazole
5-(Trifluoromethoxy)-1H-indazole
Formel: C₈H₅F₃N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16631268
CAS-nummer: 105391-76-2