2-Bromoethyl trifluoromethanesulphonate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC57000-1G PC57000-5G
APOSPC57000-1GEA 968 DKK
APOSPC57000-1G APOSPC57000-5G
2-Bromoethyl trifluoromethanesulphonate 95%
2-Bromoethyl trifluoromethanesulphonate
Formel: C₃H₄BrF₃O₃S
Kogepunkt: 230 °C
Massefylde: 1,9 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11656439
CAS-nummer: 103935-47-3
UN nummer: 2927
ADR: 6.1+8,II