3-Bromo-2-fluoro-6-iodoaniline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC56999-1G PC56999-250MG
APOSPC56999-1GEA 5530 DKK
APOSPC56999-1G APOSPC56999-250MG
3-Bromo-2-fluoro-6-iodoaniline 95%
3-Bromo-2-fluoro-6-iodoaniline
Formel: C₆H₄BrFIN
Molekylvægt: 315.91 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31443828
CAS-nummer: 2090537-24-7