2-Bromo-6-chloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC56969-1G PC56969-250MG
APOSPC56969-1GEA 5400 DKK
APOSPC56969-1G APOSPC56969-250MG
2-Bromo-6-chloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
2-Bromo-6-chloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₈H₂BrClF₃N
Molekylvægt: 284.46 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD27959253
CAS-nummer: 1415130-42-5