1-Bromo-3-(difluoromethyl)-5-fluorobenzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC56966-1G PC56966-250MG PC56966-5G
APOSPC56966-1GEA 458 DKK
APOSPC56966-1G APOSPC56966-250MG APOSPC56966-5G
1-Bromo-3-(difluoromethyl)-5-fluorobenzene
1-Bromo-3-(difluoromethyl)-5-fluorobenzene
Formel: C₇H₄BrF₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09261145
CAS-nummer: 627526-90-3