2-Fluoro-3-methoxy-4-nitroaniline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC56957-1G PC56957-250MG
APOSPC56957-1GEA 4320 DKK
APOSPC56957-1G APOSPC56957-250MG
2-Fluoro-3-methoxy-4-nitroaniline 95%
2-Fluoro-3-methoxy-4-nitroaniline
Formel: C₇H₇FN₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31722920
CAS-nummer: 2091910-19-7