2-Fluoro-4-chlorophenacyl bromide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Bromo-1-(4-chloro-2-fluorophenyl)ethanone
PC56955-1G PC56955-250MG PC56955-5G
APOSPC56955-1GEA 240 DKK
APOSPC56955-1G APOSPC56955-250MG APOSPC56955-5G
2-Fluoro-4-chlorophenacyl bromide 97%
2-Fluoro-4-chlorophenacyl bromide
Formel: C₈H₅BrClFO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13194236
CAS-nummer: 725743-41-9
UN nummer: 3261
ADR: 8,III