4-Bromo-2,6-difluoro-N-methylbenzenesulphonamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC56954-1G PC56954-250MG PC56954-5G
APOSPC56954-1GEA 2350 DKK
APOSPC56954-1G APOSPC56954-250MG APOSPC56954-5G
4-Bromo-2,6-difluoro-N-methylbenzenesulphonamide
4-Bromo-2,6-difluoro-N-methylbenzenesulphonamide
Formel: C₇H₆BrF₂NO₂S
Molekylvægt: 286.094 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18426223
CAS-nummer: 1263274-99-2