2-Amino-6-(difluoromethyl)pyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 6-(Difluoromethyl)pyridin-2-amine
PC56952-100MG PC56952-1G PC56952-250MG
APOSPC56952-100MGEA 327 DKK
APOSPC56952-100MG APOSPC56952-1G APOSPC56952-250MG
2-Amino-6-(difluoromethyl)pyridine 98%
2-Amino-6-(difluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₆F₂N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD25476529
CAS-nummer: 1315611-68-7