2-Chloro-3,5-difluorobenzaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC56948-1G PC56948-250MG
APOSPC56948-1GEA 4130 DKK
APOSPC56948-1G APOSPC56948-250MG
2-Chloro-3,5-difluorobenzaldehyde 95%
2-Chloro-3,5-difluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃ClF₂O
Smeltepunkt: 59…60 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18415552
CAS-nummer: 1261561-82-3