4-(1,1,1,2,3,3,3-Heptafluoropropan-2-yl)-2-methylphenol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC56944-1G PC56944-250MG PC56944-5G
APOSPC56944-1GEA 4310 DKK
APOSPC56944-1G APOSPC56944-250MG APOSPC56944-5G
4-(1,1,1,2,3,3,3-Heptafluoropropan-2-yl)-2-methylphenol 95%
4-(1,1,1,2,3,3,3-Heptafluoropropan-2-yl)-2-methylphenol
Formel: C₁₀H₇F₇O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31700004
CAS-nummer: 353273-04-8