2-Bromo-4-chloro-6-fluorobenzaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC56942-1G PC56942-250MG PC56942-5G
APOSPC56942-1GEA 741 DKK
APOSPC56942-1G APOSPC56942-250MG APOSPC56942-5G
2-Bromo-4-chloro-6-fluorobenzaldehyde 95%
2-Bromo-4-chloro-6-fluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃BrClFO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12400895
CAS-nummer: 1135531-73-5