4-Chloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC56940-1G PC56940-250MG
APOSPC56940-1GEA 7360 DKK
APOSPC56940-1G APOSPC56940-250MG
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid 95%
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
Formel: C₆H₂ClF₃N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11558920
CAS-nummer: 1076197-55-1