2-[(2,4-Dimethoxyphenyl)methylamino]-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC56939-1G PC56939-250MG
APOSPC56939-1GEA 4910 DKK
APOSPC56939-1G APOSPC56939-250MG
2-[(2,4-Dimethoxyphenyl)methylamino]-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide 95%
2-[(2,4-Dimethoxyphenyl)methylamino]-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Formel: C₁₆H₁₇F₃N₂O₄S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31695610
CAS-nummer: 2366994-37-6