5-Bromo-7-fluorobenzofuran-2-carboxaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC56924-1G PC56924-250MG
APOSPC56924-1GEA 3490 DKK
APOSPC56924-1G APOSPC56924-250MG
5-Bromo-7-fluorobenzofuran-2-carboxaldehyde 95%
5-Bromo-7-fluorobenzofuran-2-carboxaldehyde
Formel: C₉H₄BrFO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD21233546
CAS-nummer: 1480288-05-8