5-Bromo-7-fluoro-2-(hydroxymethyl)benzofuran 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC56923-1G PC56923-250MG
APOSPC56923-1GEA 3490 DKK
APOSPC56923-1G APOSPC56923-250MG
5-Bromo-7-fluoro-2-(hydroxymethyl)benzofuran 95%
5-Bromo-7-fluoro-2-(hydroxymethyl)benzofuran
Formel: C₉H₆BrFO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD21233791
CAS-nummer: 1498609-31-6