5-Bromo-7-fluorobenzofuran-2-carbonyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC56922-1G PC56922-250MG
APOSPC56922-1GEA 763 DKK
APOSPC56922-1G APOSPC56922-250MG
5-Bromo-7-fluorobenzofuran-2-carbonyl chloride
5-Bromo-7-fluorobenzofuran-2-carbonyl chloride
Formel: C₉H₃BrClFO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31695607
CAS-nummer: 2379918-48-4
UN nummer: 3261
ADR: 8,III