Ethyl 2-(4-bromo-2-fluoro-6-formyl-phenoxy)acetate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC56918-1G PC56918-250MG
APOSPC56918-1GEA 4910 DKK
APOSPC56918-1G APOSPC56918-250MG
Ethyl 2-(4-bromo-2-fluoro-6-formyl-phenoxy)acetate
Ethyl 2-(4-bromo-2-fluoro-6-formyl-phenoxy)acetate
Formel: C₁₁H₁₀BrFO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31695769
CAS-nummer: 2161554-52-3