Ethyl 5-bromo-7-fluoro-benzofuran-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC56917-1G PC56917-250MG
APOSPC56917-1GEA 3360 DKK
APOSPC56917-1G APOSPC56917-250MG
Ethyl 5-bromo-7-fluoro-benzofuran-2-carboxylate
Ethyl 5-bromo-7-fluoro-benzofuran-2-carboxylate
Formel: C₁₁H₈BrFO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28100223
CAS-nummer: 1404110-02-6