7-(Trifluoromethyl)benzo[D]isoxazol-3-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC56915-1G PC56915-250MG
APOSPC56915-1GEA 2300 DKK
APOSPC56915-1G APOSPC56915-250MG
7-(Trifluoromethyl)benzo[D]isoxazol-3-amine
7-(Trifluoromethyl)benzo[D]isoxazol-3-amine
Formel: C₈H₅F₃N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19441875
CAS-nummer: 229623-52-3
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III